Merck
704571
Sigma-Aldrich
Bis(8-hydroxy-2-methylchinolin)-(4-phenylphenoxy)aluminium
95%
Synonym(e):
BAlq
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H25AlN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
512.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
207-214 °C
λmax
259 nm
Fluoreszenz
λem 334, 477 nm in THF
Leistung von OLED-Bauelementen
ITO/CuPc/NPD/CBP:Firpic (6%)/BAlq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. EQE: 4.5 %
SMILES String
Cc1ccc2cccc(O[Al](Oc3ccc(cc3)-c4ccccc4)Oc5cccc6ccc(C)nc56)c2n1
InChI
1S/C12H10O.2C10H9NO.Al/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10;2*1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7;/h1-9,13H;2*2-6,12H,1H3;/q;;;+3/p-3
InChIKey
UFVXQDWNSAGPHN-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Electron Transport Layer (ETL) material
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Recent progress of molecular organic electroluminescent materials and devices
Hung, L.S.; et al.
Materials Science & Engineering. R, Reports : A Review Journal, 39, 143 - 222 (2002)
Artikel
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study