Merck
704547
Sigma-Aldrich
5-Formyl-2-furanboronsäure-MIDAester
97% (H-NMR)
Synonym(e):
5-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)-furan-2-carbaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10BNO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97% (H-NMR)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
238-240 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C10H10BNO6/c1-12-4-9(14)17-11(18-10(15)5-12)8-3-2-7(6-13)16-8/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChIKey
TXJROHJTTRUYBQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)