Merck
703958
Sigma-Aldrich
2-Chlor-4-Fluorbenzoylchlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3Cl2FO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.551
Dichte
1.447 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
chloro
fluoro
SMILES String
Fc1ccc(C(Cl)=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3Cl2FO/c8-6-3-4(10)1-2-5(6)7(9)11/h1-3H
InChIKey
POIAZJJVWRVLBO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
225.0 °F
Flammpunkt (°C)
107.2 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)