Merck
703311
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)thiazol
97%
Synonym(e):
4-(1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-6-yl)-thiazol-2-amin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
105-110 °C
SMILES String
Nc1nc(cs1)-c2ccc3CCCCc3c2
InChI
1S/C13H14N2S/c14-13-15-12(8-16-13)11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h5-8H,1-4H2,(H2,14,15)
InChIKey
XCDNQJNJCJJQEC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)