Merck
701947
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)pyrimidin-5-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
2-(Dimethylamino)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyrimidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20BN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
107-112 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)c1ncc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H20BN3O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-7-14-10(15-8-9)16(5)6/h7-8H,1-6H3
InChIKey
RMPRVJCNMPFBCX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable