Merck
701858
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-6-Methyl-1-Indanon
technical grade
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
76-84 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
Cc1ccc2CCC(=O)c2c1O
InChI
1S/C10H10O2/c1-6-2-3-7-4-5-8(11)9(7)10(6)12/h2-3,12H,4-5H2,1H3
InChIKey
ZASCFLVTYFAIBI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)