Merck
701831
Sigma-Aldrich
trans-1-Propenylboronsäure-MIDA-ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12BNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
117-122 °C
SMILES String
C\C=C\B1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-3-4-9-13-7(11)5-10(2)6-8(12)14-9/h3-4H,5-6H2,1-2H3/b4-3+
InChIKey
PKQGENZEEBZVIL-ONEGZZNKSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)