Merck
701009
Sigma-Aldrich
5-Brom-7-iodindol
97%
Synonym(e):
5-Brom-7-iod-1H-indol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5BrIN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
80-84 °C
SMILES String
Brc1cc(I)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H5BrIN/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h1-4,11H
InChIKey
XTIOKZVOCOPDBG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)