Merck
700959
Sigma-Aldrich
3-(Benzylamino)-propionsäure-ethylester
97%
Synonym(e):
N-Benzyl-β-alanin-ethylester, Ethyl-3-(benzylamino)propionat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.504
Dichte
1.017 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCOC(=O)CCNCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2/c1-2-15-12(14)8-9-13-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,13H,2,8-10H2,1H3
InChIKey
HCTJHQFFNDLDPF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)