700517
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluol-phenyl-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
4-Nitrobenzotrifluorid-13C6, (phenyl-13C6)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
38-40 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)11(12)13/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
XKYLCLMYQDFGKO-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup