Wichtige Dokumente
700223
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)mangan(III)
97%
Synonym(e):
(Mn(TMHD)3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
crystals
Eignung der Reaktion
core: manganese
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
160-170 °C
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Mn](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Mn/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
InChIKey
ORZPLLPBZHORSD-LWTKGLMZSA-K
Anwendung
- Intramolecular Diels-Alder reactions
- Single electron donor for excess electron transfer studies in DNA
- Enantioselective synthesis
- Borylation reactions
- Hydrohydrazination and hydroazidation
- Oxidative carbonylation of phenol
Simple, Chemoselective Hydrogenation with Thermodynamic Stereocontrol
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?