Wichtige Dokumente
699292
trans-2-Phenylvinylboronsäure-MIDAester
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
185-195 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C13H14BNO4/c1-15-9-12(16)18-14(19-13(17)10-15)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9-10H2,1H3/b8-7+
InChIKey
OFLDLTAQNBBGGU-BQYQJAHWSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)