Merck
698024
Sigma-Aldrich
3-Cyanophenylboronsäure-MIDAester
97%
Synonym(e):
3-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)-benzonitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11BN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
256-260 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C12H11BN2O4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-4-2-3-9(5-10)6-14/h2-5H,7-8H2,1H3
InChIKey
RMNLMKOJDVKOHO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)