Wichtige Dokumente
697648
(3-Hydroxy-1-propenyl)-schwefelpentafluorid
technical grade
Synonym(e):
Pentafluor-(3-hydroxy-1-propenyl)-schwefel
About This Item
Qualität
technical grade
Brechungsindex
n20/D 1.381
Dichte
1.692 g/mL at 25 °C
SMILES String
OC\C=C\S(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F5OS/c4-10(5,6,7,8)3-1-2-9/h1,3,9H,2H2/b3-1+
InChIKey
MGHHQQCFLJIKOP-HNQUOIGGSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F
Flammpunkt (°C)
85 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)