Merck
697222
Sigma-Aldrich
Tantal(V)-oxid
−60 mesh, 99.5%
Synonym(e):
Tantalpentoxid
Größe auswählen
25 G
CHF 140.00
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 140.00
About This Item
Lineare Formel:
Ta2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
441.89
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.5%
Form
powder
Partikelgröße
−60 mesh
Dichte
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
InChIKey
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1