Merck
697214
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlor-6-Fluorisochinolin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H4Cl2FN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
needles
mp (Schmelzpunkt)
131-133 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
Fc1ccc2c(Cl)nc(Cl)cc2c1
InChI
1S/C9H4Cl2FN/c10-8-4-5-3-6(12)1-2-7(5)9(11)13-8/h1-4H
InChIKey
BDAYBRFYRZTMGQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)