Wichtige Dokumente
696099
2,3-Diaminobenzoesäure
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
198-204 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1cccc(C(O)=O)c1N
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,8-9H2,(H,10,11)
InChIKey
KKTUQAYCCLMNOA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)