Wichtige Dokumente
694908
Lanthan
foil, thickness 1 mm, 99.9% (rare earth, metals basis)
About This Item
Assay
99.9% (rare earth, metals basis)
Form
foil
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Widerstandsfähigkeit
54 μΩ-cm
Dicke
1 mm
bp
3464 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
920 °C (lit.)
Dichte
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[La]
InChI
1S/La
InChIKey
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Menge
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)