Merck
694754
Sigma-Aldrich
S-(4-Cyanbutyl)-thioacetat
97%
Synonym(e):
5-(Acetylsulfanyl)-pentannitril, S-(4-Cyanbutyl)-ethanthioat, Thiolacetylpentannitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.487
Dichte
1.057 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(=O)SCCCCC#N
InChI
1S/C7H11NOS/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-4,6H2,1H3
InChIKey
QZCVGPWTKIYEIZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)