694649
Lumidot™ CdSe/ZnS
530, core-shell type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Synonym(e):
QD, Quantum Dot-Halbleiter-Nanokristall
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
dispersion
Verfügbarkeit
not available in USA
Konzentration
5 mg/mL in toluene
Partikelgröße
3.3 nm
bp
110 °C
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C
ε (Extinktionskoeffizient)
0.065 x 105 M-1cm-1
Fluoreszenz
λex 515 nm; λem 530 nm FWHM <40 nm, quantum yield ≥30%
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
closed cup
Flammpunkt (°C)
closed cup