Merck
693634
Sigma-Aldrich
1-Boc-Pyrazol
97%
Synonym(e):
1-(tert.-Butoxycarbonyl)-pyrazol, 1H-pyrazol-1-carbonsäure-tert.-butylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.472
bp
161 °C/760 mmHg
Dichte
1.036 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)n1cccn1
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9-10/h4-6H,1-3H3
InChIKey
BSJFXAFLSWDUPK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)