Merck
693251
Sigma-Aldrich
RuCl2[(S)-(DM-BINAP)][(S,S)-DPEN]
Synonym(e):
Dichlor-[(S)−(−)-2,2′−bis-(di−(3,5,−xylyl)-phosphino)-1,1′−binaphthyl][(1S,2S)-(−)-1,2-diphenylethylendiamin]-ruthenium(II)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C66H64Cl2N2P2Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1119.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[Ru]Cl.N[C@H]([C@@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2.Cc3cc(C)cc(c3)P(c4cc(C)cc(C)c4)c5ccc6ccccc6c5-c7c(ccc8ccccc78)P(c9cc(C)cc(C)c9)c%10cc(C)cc(C)c%10
InChI
1S/C52H48P2.C14H16N2.2ClH.Ru/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46;15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12;;;/h9-32H,1-8H3;1-10,13-14H,15-16H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2/t;13-,14-;;;/m.0.../s1
InChIKey
HYMSONXJNGZZBM-LISIALKWSA-L
Rechtliche Hinweise
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 2041996, 2731377, 2935453 JP Application No. 19970359654
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago