Wichtige Dokumente
692263
PEPPSI™-SONO-sp2
98%
About This Item
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: palladium
SMILES String
[Cu]I.[Cu]I.Cl[Pd]Cl.Cl[Pd]Cl.Cl[Pd]Cl.Cl[Pd]Cl.Cl[Pd]Cl.Clc1cccnc1.Clc2cccnc2.Clc3cccnc3.Clc4cccnc4.Clc5cccnc5.CC(C)c6cccc(C(C)C)c6N7CN(C=C7)c8c(cccc8C(C)C)C(C)C.CC(C)c9cccc(C(C)C)c9N%10CN(C=C%10)c%11c(cccc%11C(C)C)C(C)C.CC(C)c%12cccc(C(C)C)c%12N%13CN(C=C%13)c%14c(cccc%14C(C)C)C(C)C.CC(C)c%15cccc(C(C)C)c%15N%16CN(C=C%16)c%17c(cccc%17C(C)C)C(C)C.CC(C)c%18cccc(C(C)C)c%18N%19CN(C=C%19)c%20c(cccc%20C(C)C)C(C)C
InChI
1S/5C27H38N2.5C5H4ClN.10ClH.2Cu.2HI.5Pd/c5*1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;5*6-5-2-1-3-7-4-5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h5*9-16,18-21H,17H2,1-8H3;5*1-4H;10*1H;;;2*1H;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;2*+1;;;5*+2/p-12
InChIKey
HHZQXZQIQVCMBL-UHFFFAOYSA-B
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)