Merck
692182
Sigma-Aldrich
(R)-Ru(OAc)2(DM-SEGPHOS®)
Synonym(e):
Diacetato-[(R)-5,5′-bis-[di-(3,5-xylyl)-phosphino]-4,4′-bi-1,3-benzodioxol]-ruthenium(II)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C50H50O8P2Ru
Molekulargewicht:
941.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
powder
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)O[Ru]OC(C)=O.Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3ccc4OCOc4c3-c5c6OCOc6ccc5P(c7cc(C)cc(C)c7)c8cc(C)cc(C)c8
InChI
1S/C46H44O4P2.2C2H4O2.Ru/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38;2*1-2(3)4;/h9-24H,25-26H2,1-8H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
InChIKey
ACKYBTAGKAINOG-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Catalyst for:
  • Stereoselective preparation of β-amino amides via ruthenium segphos complex-catalyzed asymmetric reductive amination of β-keto amides
Rechtliche Hinweise
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago