Merck
691755
Sigma-Aldrich
(S)-1-Z-4-Oxopyrrolidin-2-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
1-Cbz-4-oxo-L-prolin, Z-4-oxo-L-prolin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H13NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D +6.0°, c = 1 in chloroform
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
98-102 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H13NO5/c15-10-6-11(12(16)17)14(7-10)13(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2,(H,16,17)/t11-/m0/s1
InChIKey
RPLLCMZOIFOBIF-NSHDSACASA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable