Merck
691496
Sigma-Aldrich
Boran di(tert-butyl)phosphin-Komplex
97%
Synonym(e):
Di-tert.-butylphosphin mit Boran (1:1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H19P · BH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
59-64 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
B.CC(C)(C)PC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19P.BH3/c1-7(2,3)9-8(4,5)6;/h9H,1-6H3;1H3
InChIKey
JPINHYFOWCBINQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of N-heterocyclic carbene borane complexes by Lewis base exchange reactions
  • Dehydrocoupling reactions
  • Tele-substitution reactions on fluorobenzenechromium complexes
  • Palladium-catalyzed biaryl-coupling reactions
  • Palladium-catalyzed Suzuki coupling
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)