Merck
691380
Sigma-Aldrich
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on
Arxada quality, ≥93.0% (GC)
Synonym(e):
TMD, Diketenacetonaddukt
Größe auswählen
1 KG
CHF 469.00
25 KG
CHF 3’800.00
180 KG
CHF 19’250.00
CHF 469.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 469.00
25 KG
CHF 3’800.00
180 KG
CHF 19’250.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.15
Beilstein:
2408
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 469.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥93.0% (GC)
Form
liquid
Qualität
Arxada quality
Hersteller/Markenname
Arxada AG
Verunreinigungen
≤0.10% diketene (GC)
≤0.4% dehydracetic acid (GC)
≤0.5% 4-methyl-3-penten-2-one (GC)
≤6.0% acetone (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.460 (lit.)
bp
~275 °C (lit.)
65-67 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
12-13 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
InChIKey
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on wird allgemein als Reaktant für die Synthese von Acetessigsäureestern aus aliphatischen und aromatischen Alkoholen verwendet.[1][2] Es kann außerdem Amine und Thiole acetacetylieren.[3]
Vorsicht
Das Produkt wird mit der Zeit dunkler.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and biological evaluation of some new 1, 4-dihydropyridines containing different ester substitute and diethyl carbamoyl group as anti-tubercular agents
Khoshneviszadeh M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(4), 1579-1586 (2009)
Synthesis, study of 3D structures, and pharmacological activities of lipophilic nitroimidazolyl-1, 4-dihydropyridines as calcium channel antagonist
Miri R, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 14(14), 4842-4849 (2006)
Acetoacetylation with 2, 2, 6-trimethyl-4H-1, 3-dioxin-4-one: a convenient alternative to diketene.
Clemens RJ and Hyatt JA.
The Journal of Organic Chemistry, 50(14), 2431-2435 (1985)