691011
(S)-(−)-α-Allylalanin
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-Amino-2-methyl-4-pentensäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Optische Reinheit
ee: ≥98.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Verunreinigungen
≤15% water
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@](N)(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-4-6(2,7)5(8)9/h3H,1,4,7H2,2H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
InChIKey
QMBTZYHBJFPEJB-LURJTMIESA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable