Merck
690996
Sigma-Aldrich
3-Methyl-5-Nitropyridin
≥96.0%
Synonym(e):
5-Nitro-3-picolin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥96.0% (GC)
≥96.0%
Form
powder
SMILES String
Cc1cncc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-5-2-6(8(9)10)4-7-3-5/h2-4H,1H3
InChIKey
OQWXZZCTJZOSGH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)