Merck
690910
Sigma-Aldrich
(2S, 3S)-3-(Boc-Amino)-2-methyl-3-(4-chlorphenyl)propionsäure
≥93.0% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H20ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.78
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
Produktbezeichnung
(2S, 3S)-3-(Boc-Amino)-2-methyl-3-(4-chlorphenyl)propionsäure, ≥93.0% (HPLC)
Assay
≥93.0% (HPLC)
Form
lumps
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]([C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H20ClNO4/c1-9(13(18)19)12(10-5-7-11(16)8-6-10)17-14(20)21-15(2,3)4/h5-9,12H,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)/t9-,12-/m0/s1
InChIKey
NGZGAVAHPCNQJR-CABZTGNLSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)