Wichtige Dokumente
690325
D-Valinamid -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3-methyl-butanamid -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96.5-103.5% (AT)
97%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -26±1.5°, c = 1% in H2O
SMILES String
Cl.CC(C)[C@@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C5H12N2O.ClH/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3-4H,6H2,1-2H3,(H2,7,8);1H/t4-;/m1./s1
InChIKey
XFCNYSGKNAWXFL-PGMHMLKASA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)