Wichtige Dokumente
690244
7-Brom-2-Naphthol
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.5% (HPLC)
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
133-138 °C
SMILES String
Oc1ccc2ccc(Br)cc2c1
InChI
1S/C10H7BrO/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,12H
InChIKey
VWSBGGRCEQOTNU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?