Merck
690236
Sigma-Aldrich
(R)-N-(α-Methylbenzyl)-hydroxylamin -oxalat (Salz)
≥96%
Synonym(e):
R)-N-Hydroxy-α-methyl-benzenemethanamine ethanedioate salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO · C2H2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥96%
≥96.0% (HPLC)
Form
powder
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
SMILES String
OC(=O)C(O)=O.C[C@@H](NO)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO.C2H2O4/c1-7(9-10)8-5-3-2-4-6-8;3-1(4)2(5)6/h2-7,9-10H,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/t7-;/m1./s1
InChIKey
GUXMGLCOBSBIKH-OGFXRTJISA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)