690198
3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Lonza quality, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Quadratsäure-diethylester
About This Item
Qualität
Lonza quality
Assay
≥98.0% (GC)
Hersteller/Markenname
Lonza Ltd
Brechungsindex
n20/D 1.509 (lit.)
bp
95 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC1=C(OCC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-11-7-5(9)6(10)8(7)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?