Wichtige Dokumente
689793
(1S,2R)-trans-2-(Fmoc-aminomethyl)-cyclohexanol
97%
About This Item
Assay
≥96.5% (HPLC)
97%
Form
powder
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥97.5%
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H]1CCCC[C@@H]1CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H25NO3/c24-21-12-6-1-7-15(21)13-23-22(25)26-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h2-5,8-11,15,20-21,24H,1,6-7,12-14H2,(H,23,25)/t15-,21+/m1/s1
InChIKey
DLDUSAROVXDNNQ-VFNWGFHPSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)