Merck
689491
Sigma-Aldrich
D-Prolin-Methylester -hydrochlorid
≥98.0% (AT)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.62
Beilstein:
4714125
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (AT)
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]/D 33.0±2.0°, c = 1 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.COC(=O)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1
InChIKey
HQEIPVHJHZTMDP-NUBCRITNSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3