Merck
689475
Sigma-Aldrich
O-(2-Azidoethyl)-O′-methylpolyethylenglykol
Synonym(e):
α-Methoxy-ω-azido-PEG, Methoxypolyethylen-glycol-azid, PEG-Azid, mPEG Azide
Größe auswählen
250 MG
CHF 134.00
1 G
CHF 397.00
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 134.00
1 G
CHF 397.00
About This Item
Lineare Formel:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.22
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
5000
Form
powder
Mol-Gew.
PEG average Mn 5,000
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
55-60 °C
Ω-Ende
azide
α-Ende
methoxy
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.