Merck
689319
Sigma-Aldrich
Dehydracetsäure
Lonza quality, 99.0-100.3 % (w/w) (T)
Synonym(e):
2-Acetyl-5-hydroxy-3-oxo-4-hexensäure-δ-lacton, 3-Acetyl-4-hydroxy-6-methyl-2-pyron
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.15
Beilstein:
6129
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
Lonza quality
Form
crystalline
powder
Hersteller/Markenname
Lonza Ltd
Konzentration
99.0-100.3 % (w/w) (T)
bp
270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
109.0-111.0 °C (opt. transm.)
111-113 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)C1C(=O)OC(C)=CC1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
InChIKey
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Transparenz: >63.2%; 420 nm, 10 mm 1g/30 mL MeOH
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
314.6 °F
Flammpunkt (°C)
157 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)