Merck
689254
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-trans-2-(Aminomethyl)-cyclohexanol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥96.5% (GC)
97%
Form
crystals
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥97.5%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C7H15NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7+/m1/s1
InChIKey
JGKFBZBVCAWDFD-RQJHMYQMSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)