Merck
689211
Sigma-Aldrich
1,4-Butandiol-bis-(3-aminocrotonat)
Lonza quality, 96.0-100.3 % (w/w) (T)
Synonym(e):
1,4-Butylenglycol-bis-(3-aminocrotonat)
About This Item
Lineare Formel:
[CH3C(NH2)=CHCO2CH2CH2-]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
Lonza quality
Form
powder
Hersteller/Markenname
Lonza Ltd
Konzentration
96.0-100.3 % (w/w) (T)
Farbe
white to yellow
mp (Schmelzpunkt)
146.0-150.0 °C
147-150 °C (lit.)
SMILES String
C\C(N)=C/C(=O)OCCCCOC(=O)\C=C(/C)N
InChI
1S/C12H20N2O4/c1-9(13)7-11(15)17-5-3-4-6-18-12(16)8-10(2)14/h7-8H,3-6,13-14H2,1-2H3/b9-7+,10-8+
InChIKey
DFUXQARZEWMFLQ-FIFLTTCUSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)