Merck
688517
Sigma-Aldrich
2-Chlorchinolin-3-Carboxylsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H6ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
199-240 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)c1cc2ccccc2nc1Cl
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-9-7(10(13)14)5-6-3-1-2-4-8(6)12-9/h1-5H,(H,13,14)
InChIKey
XFSORZYTTCOBFN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Useful quinolinecarboxylic acid for quinoline chemistry.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of Heterocyclic Chemistry, 26, 1589-1589 (1989)