Merck
686905
Sigma-Aldrich
4-Phenylthiophen-2-carbonsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
164-170 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
phenyl
SMILES String
OC(=O)c1cc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H8O2S/c12-11(13)10-6-9(7-14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)
InChIKey
DOAFBJFYWLESRS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)