Merck
686808
Sigma-Aldrich
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(phenylethinyl)-1,3,2-dioxaborolan
90%
Synonym(e):
2-Phenyl-1-ethinylboronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
49-68 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)C#Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H17BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9H,1-4H3
InChIKey
VEIORNIWTVJLCN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)