Merck
686654
Sigma-Aldrich
Polyester-32-Hydroxyl-1-carboxyl-bis-MPA-Dendron, Generation 5
≥97%
Synonym(e):
Dendron-G5-Carboxyl-OH
Größe auswählen
250 MG
CHF 540.00
CHF 540.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 540.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C155H250O94
Molekulargewicht:
3617.59
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 540.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
hydroxyl surface groups
Assay
≥97%
Form
powder (lyophilized)
Mol-Gew.
generation 5
Leistungsmerkmale
focal point carboxylic acid
Anzahl Oberflächengruppen
32
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Soluble in a variety of polar solvents, such as DMF, methanol, and water.
calculated mol. wt. 3,618
Sonstige Hinweise
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 100 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.