Merck
686557
Sigma-Aldrich
2-Methylpropane-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Isobutane-1-13C
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CH13CH3
Molekulargewicht:
59.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
gas
bp
-12 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-160 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(C)[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3/i1+1
InChIKey
NNPPMTNAJDCUHE-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-117.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-83 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)