Merck
683884
Sigma-Aldrich
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzonitril
97%
Synonym(e):
2-Cyanophenyl-Boronsäurepinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16BNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
85-90 °C
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2C#N
InChI
1S/C13H16BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-8-6-5-7-10(11)9-15/h5-8H,1-4H3
InChIKey
SKQNWSBNAIOCOC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)