Wichtige Dokumente
683728
2-Chlor-6,7-methylendioxy-3-chinolincarbaldehyd
97%
Synonym(e):
6-Chlor[1,3]dioxolo[4,5-g]chinolin-7-Carboxaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
230-234 °C
SMILES String
Clc1nc2cc3OCOc3cc2cc1C=O
InChI
1S/C11H6ClNO3/c12-11-7(4-14)1-6-2-9-10(16-5-15-9)3-8(6)13-11/h1-4H,5H2
InChIKey
BFMGNLHCLPBIHN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)