Merck
683272
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorphenyl)-1H-Pyrazol-4-Carboxaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7FN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
168-172 °C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)-c2n[nH]cc2C=O
InChI
1S/C10H7FN2O/c11-9-3-1-7(2-4-9)10-8(6-14)5-12-13-10/h1-6H,(H,12,13)
InChIKey
CMXTUUXWJBLVEH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable