Wichtige Dokumente
682004
N-Benzyl-N-(2-methylchinolin)-formamid
97%
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
57-62 °C
SMILES String
[H]C(=O)N(Cc1ccccc1)Cc2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C18H16N2O/c21-14-20(12-15-6-2-1-3-7-15)13-17-11-10-16-8-4-5-9-18(16)19-17/h1-11,14H,12-13H2
InChIKey
UCIKFROUISXGMV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)