Merck
681903
Sigma-Aldrich
Indolin-7-carbaldehyd
97%
Synonym(e):
2,3-Dihydro-1H-indol-7-carbaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
46-50 °C
SMILES String
[H]C(=O)c1cccc2CCNc12
InChI
1S/C9H9NO/c11-6-8-3-1-2-7-4-5-10-9(7)8/h1-3,6,10H,4-5H2
InChIKey
SJROBXXAXJAJOG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Useful starter in indoline chemistry.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organic Syntheses, 73, 85-85 (1996)
Organic Syntheses, 9, 124-124 (1998)